Läs mer
Fisherbrand™ UV-steriliseringsskåp med timer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Bricka
Ingen bricka
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UV-ljuset i skåpen denaturerar nukleinsyror på 5–30 minuter, vilket gör dem olämpliga för amplifiering.
- Innehåller säkerhetsfunktioner som förhindrar användaren från UV-exponering
- UV-ljusen är timerstyrda
- Säkerhetsbrytare på skåpdörrarna släcker UV-ljusen vid öppning.
- Skyddar mot beta-strålning.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av belysning | 4 UV-ljus, 1 vit |
| Djup (metriskt) | 420 mm |
| Höjd (metrisk) | 770 mm |
| Inkluderar | Ingen bricka |
| Wattal | 5 x 15 W |
| Vikt (metrisk) | 19 kg |
| Bredd (metrisk) | 560 mm |