Beskrivning
2020L 230V 50Hz 230W 241mm x 315mm x 80mm 364nm våglängd 200mm x 200mm filteryta för användning med IG3- och UG3-system Syngene
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | UV-transilluminator |
| För användning med (utrustning) | IG3 och UG3 system |
| Wattal | 230 w |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 200 mm |
| Mått (L x B x H) | 241 x 315 x 80 mm |
| Elektriska krav | 230 V 50 Hz 230 w |
| Storlek (metriskt) filter | 200 x 200 mm |
| Modell | Syngene 2020L |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Visa mer |