Läs mer
Syngene™ UV-transilluminator, bänkskiva
Produktkod. 15829922 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
15829922 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 15829922 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer BT2020ME60
Beräknad leverans: 08-01-2027
Syngene UV-transilluminator för belysning av prov som exciteras av UV-ljus är förseglad för att tillåta våta geler på ytor
Specifikationer
Bredd (metrisk) 241 mm
Höjd (metrisk) 80 mm
Djup (metriskt) 315 mm
Produkttyp UV-transilluminator
För användning med (utrustning) Användning av bänkskiva
Wattal 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Mått (L x B x H) 315 x 241x 80mm
Elektriska krav 230 V 60 Hz 230 w
Storlek (metriskt) filter 200 x 200 mm
Modell Syngene 2020M-E60
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Intensitet Fast
Våglängd 302 nm