Läs mer
Syngene™ UV-transilluminator för Ingenius3 och Nugenius Systems
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15809942 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Storlek (metriskt) filter:
Utsiktsyta: 20 x 20 cm
Utsiktsyta: 20 x 24 cm
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Storlek (metriskt) filter Frekvens unitSize
15809942 254 nm Utsiktsyta: 20 x 24 cm 60 Hz Varje
15829932 365 nm Utsiktsyta: 20 x 20 cm 60 Hz Varje
15839932 302 nm Utsiktsyta: 20 x 20 cm 60 Hz Varje
15849932 254 nm Utsiktsyta: 20 x 20 cm 60 Hz Varje
15859932 365 nm Utsiktsyta: 20 x 24 cm 50 Hz Varje
15869932 365 nm Utsiktsyta: 20 x 24 cm 60 Hz Varje
15879932 302 nm Utsiktsyta: 20 x 24 cm 50 Hz Varje
15889932 302 nm Utsiktsyta: 20 x 24 cm 60 Hz Varje
15899932 254 nm Utsiktsyta: 20 x 24 cm 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15809942 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GE2024SE60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UV-transilluminator för belysning av alla prov som exciteras av UV-ljus. Förseglad för att tillåta våta geler på ytan.
Finns i spänningar för 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) och 100 V (50/60 Hz) (-J). Tillgängliga våglängder är kortvåg (254 nm, 2020S), mellanvåg (302 nm, 2020M) och långvåg (365 nm, 2020L).
Specifikationer
Produkttyp UV-transilluminator
För användning med (utrustning) Ingenius3 och Nugenius system
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 240 mm
Elektriska krav 230 V 50 Hz 230 w
Storlek (metriskt) filter Utsiktsyta: 20 x 24 cm
Modell Syngene 2024S-E
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Intensitet Fast
Våglängd 254 nm
Typ av belysning UV