Beskrivning
Finns i spänningar för 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) och 100 V (50/60 Hz) (-J). Tillgängliga våglängder är kortvåg (254 nm, 2020S), mellanvåg (302 nm, 2020M) och långvåg (365 nm, 2020L).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | UV-transilluminator |
| För användning med (utrustning) | Ingenius3 och Nugenius system |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 240 mm |
| Elektriska krav | 230 V 50 Hz 230 w |
| Storlek (metriskt) filter | Utsiktsyta: 20 x 24 cm |
| Modell | Syngene 2024S-E |
| Spänning | 240 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Intensitet | Fast |
| Våglängd | 254 nm |
| Visa mer |