Läs mer
Fisherbrand™ Gelgjutbricka
Produktkod. 11573382 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Bredformat Midi-Plus horisontell gelenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11573382 Bredformat Midi-Plus horisontell gelenhet Varje
1 options
Produktkod. 11573382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    1227.85 SEK / Paket med 1
    Save 127.15 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för bredformat Midi-Plus horisontella gelenheter.
  • Mått 100 x 230 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bredformat Midi-Plus horisontell gelenhet
Typ Gelgjutbricka
Mått (L x B) 100 x 230 mm