Läs mer
Fisherbrand™ UV-brickor
Produktkod. 11847573 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 150 mm
100 mm x 100 mm
100 x 70 mm
200 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
200 mm x 250 mm
70 mm x 100 mm
70 mm x 150 mm
70 mm x 70 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11847573 70 mm x 70 mm Varje
11803423 70 mm x 150 mm Varje
11883413 10 x 150 mm Varje
11813473 200 mm x 100 mm Varje
11833473 200 mm x 250 mm Varje
11823473 200 mm x 200 mm Varje
11863353 100 mm x 100 mm Varje
11837573 70 mm x 100 mm Varje
11873353 100 x 70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11847573
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Fisherbrand Horisontella gelelektroforessystem.
  • Tillbehör till Fisherbrand Horisontella gelelektroforessystem
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sub-Gel Mini horisontellt gelelektroforessystem
Typ Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent
Mått (L x B) 70 mm x 70 mm