Läs mer
Vilber Lourmat™ UV Tube
Våglängd:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattal:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Beskrivning
- Standard diameter 16 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 8 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Längd (metrisk) | 288 mm |
| Produkttyp | UV Tube |