Läs mer
Vilber Lourmat™ UV Tube
Produktkod. 11786688
Våglängd:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattal:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Produktkod. 11786688
Brand: Vilber Lourmat™ 907520811
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
  • Standard diameter 16 mm
Specifikationer
Wattal 8 W
Våglängd 254 nm
Diameter (metrisk) 16 mm
Längd (metrisk) 288 mm
Produkttyp UV Tube