Läs mer
Vilber Lourmat™ UV-rör
Produktkod. 15364932
Change view
Våglängd:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattal:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Wattal
15364932 312 nm 15 W
11796678 254 nm 30 W
11786688 254 nm 8 W
11756778 254 nm 40 W
11706688 365 nm 8 W
11716578 254 nm 6 W
11736588 365 nm 15 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15364932 Leverantör Vilber Lourmat™ Leverantörsnummer 907521521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    889.34 SEK / Paket med 1
    Save 265.66 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Rik, robust UV (ultraviolett) rör som är idealiskt för användning i många laboratorie-, forsknings-, vetenskapliga och andra miljöer
  • Standarddiameter 16 mm
Specifikationer
Wattal 15 W
Våglängd 312 nm
Diameter (metrisk) 33 mm
Längd (metrisk) 437 mm
Produkttyp UV-rör