Läs mer
MP Biomedicals UV-rör, 8W 302 nm
Produktkod. 15729220 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
15729220 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 15729220 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 11INSU9303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 SEK
    2033.07 SEK / Paket med 1
    Save 101.93 SEK
    4% Av
I lager
UV-rör med lång livslängd designade för MP Bio transilluminatorer; bärbara lampor eller mall tammer.
  • Långt liv.
  • Lämplig för transilluminatorer, bärbara lampor, mall tammer.
    • Kompatibel med kompakta transilluminatorer #INSU9300; INSU9301; INSU9302
  • Glaskonstruktion
  • För användning inom molekylärbiologi
Specifikationer
Ljuskälla UV
Wattal 8 W
Våglängd 302 nm
För användning med (utrustning) MP Bio Transilluminatorer, bärbara lampor, malltammer, kompakta transilluminatorer #INSU9300; INSU9301; INSU9302
Förpackningsmängd 1 st