Läs mer
Cole-Parmer™ UV-rör för ultraviolett utrustning
Produktkod. 11820390 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Våglängd:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
15 W
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Wattal Förpackningsstorlek
11820390 254 nm 6 W Varje
11800390 254 nm 4 W Varje
11830390 365 nm 6 W Varje
11880380 254 nm 15 W Varje
11890380 312 nm 15 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11820390 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0981546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1296.47 SEK / Paket med 1
    Save 283.53 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa UV-ersättningsrör med ultravioletta lampor.
  • Ersättande ultravioletta rör
  • Produkten kan innehålla spårmängder av kvicksilver
  • Var försiktig med brott, rengöring, frakt och/eller kassering
Specifikationer
Ljuskälla UV-C
Wattal 6 W
Våglängd 254 nm
Diameter (metrisk) 15.5 mm
För användning med (utrustning) 6 W, 254 nm lampor
Längd (metrisk) 210.5 mm
Produkttyp UV-rör