Beskrivning
- Ersättande ultravioletta rör
- Produkten kan innehålla spårmängder av kvicksilver
- Var försiktig med brott, rengöring, frakt och/eller kassering
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV-A |
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Diameter (metrisk) | 15.5 mm |
| För användning med (utrustning) | 6 W, 365 nm lampor |
| Längd (metrisk) | 210.5 mm |
| Produkttyp | UV-rör |