Läs mer
Cole-Parmer™ UV-rör för ultraviolett utrustning
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Våglängd:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
15 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ersättande ultravioletta rör
- Produkten kan innehålla spårmängder av kvicksilver
- Var försiktig med brott, rengöring, frakt och/eller kassering
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV-C |
| Wattal | 15 W |
| Våglängd | 254 nm |
| Diameter (metrisk) | 25.5 mm |
| För användning med (utrustning) | 15 W, 254 nm lampor |
| Längd (metrisk) | 436 mm |
| Produkttyp | UV-rör |