Läs mer
Biochrom UV/Synlig mikrovolymcell med svarta väggar
Produktkod. 10027994 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 till 70μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10027994 50 till 70μ L Varje
1 options
Produktkod. 10027994 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80210369
Beräknad leverans: 26-01-2027
Kräver
Cellhållare 80-2106-05 (se cellhållare 1-10 mm banlängd) för Ultrospec proffs serien
UV/Synlig mikrovolymcell med svarta väggar för synlig/UV-spektrofotometri.
  • Användning : För synlig och UV-spektrofotometri
  • Material : UV-kvalitet kiseldioxid
  • Driftvolym Max : 70μ L
  • Mått : 12,5 x 48 mm
Specifikationer
Typ Mikrovolymcell
Kapacitet (metrisk) 50 till 70μ L
Material UV-klassad kiseldioxid
Banans längd 10 mm
Höjd (metrisk) 48 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, fotometer
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) UV/Vis-spektrofotometri