Läs mer
Grant Instruments™ UVC/TM-AR EURO - PCR UV-skåp i rostfritt stål för allmänt bruk
Produktkod. 16637865
Change view
Flödeshastighet:
25 m 3/h
Produktkod. Flödeshastighet
16637865 25 m 3/h
1 options
Produktkod. 16637865 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer UVC/TMAR EURO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35729.10 SEK
    30525.00 SEK / Paket med 1
    Save 5204.10 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UVC/TM-AR EURO är en effektiv PCR UV-skåpsarbetsstation i rostfritt stål för allmänt bruk för att utföra kortsiktiga procedurer.
Grant Instruments UVC/TM-AR EURO är en effektiv PCR UV-skåpsarbetsstation i rostfritt stål för allmänt bruk för att utföra kortsiktiga procedurer.
UVC/TM-AR EURO-skåpen är utrustade med en öppen UV-lampa installerad i den övre delen av huven. UV-strålning från dessa lampor desinficerar effektivt arbetsområdets kammare och inaktiverar DNA/RNA-fragment under 15–30 minuters exponering. Den digitala timern styr varaktigheten av den direkta UV-strålningen. En extra dagsljuslampa ger en ljus, tydlig arbetsyta.
Modellerna är utrustade med en högeffektiv flödestyp, bakteriedödande UV-rengöringsrecirkulator som levererar konstant dekontaminering inuti skåpet under drift UV-rengöringsrecirkulatorn består av UV-lampa, dammfilter och en fläkt. Recirkulationseffekten ökar den maximala tätheten av UV-ljus, vilket gör det tillräckligt effektivt för DNA/RNA-inaktivering Recirkulatorn behandlar 360 UV-skåpsvolymer per timme och skapar permanent aseptiska förhållanden i skåpet
Designad för robusthet och enkel åtkomst, med en inbyggd UV-rengöringsrecirkulator som förhindrar oönskad kontaminering och skyddar användaren från direkt UV-ljus under användning.
  • Inbyggd patenterad UV-rengöringsrecirkulator ökar den maximala tätheten av UV-ljus och genererar 25 m³/h luftflödesutbyte – för att förhindra oönskad kontaminering och skydda användaren från direkt UV-ljus under användning
  • UV-ytbestrålning – via enkel 25 W 254 nm öppen UV-lampa
  • Högintensiv UV-luftrenare med en kapacitet på – 25 m³/timme och kontinuerligt luftflöde, med ett UV-strålningsavstånd på 1 cm
  • UV-skydd– UV-skyddande film på glaspaneler
  • UV-exponering kontrollerad av 24h digital timer
  • Bekväm, lättanvänd digital timer för exakt kontroll av UV-exponering
  • Vit lampa ger lokal belysning av arbetsplatsen för att optimera visuell kontroll under drift
  • Bestrålat UV-ljus stängs automatiskt av när dörren öppnas
  • Frontöppning med tre justerbara lägen för enkel åtkomst
  • Levereras med 1 åtkomstport och internt eluttag
Tillämpningar:
dessa PCR UV-skåp är designade för rena användningar med DNA-prover och ger skydd mot kontaminering. De rekommenderas inte för användningar med farliga infektiösa och virala material samt DNA/RNA-amplifiering.
Specifikationer:
  • Mått (hx d x b): 535 x 515 x 690 mm
  • Konstruktion: Ram i rostfritt stål och arbetsområde
  • Paneler: Glas med UV-skyddande film
  • Frontöppning med tre justerbara lägen:
  • Öppen UV-lampa, 25 W bakteriedödande, 254 nm, ozonfri: 1
  • Bakteriedödande luftcirkulator med ett luftflöde på 25 m³/h
  • UV-recirkulator, 25 W (effektivitet > 99 % per 1 cykel): 1
  • Dagsljus vit lampa för arbetsplatsbelysning 15 W: 1
  • Strålningstyp: ultraviolett (253,7 nm), ozonfri
  • Optisk transmission: 95 %
  • Digital timer (non stop) 1 min– 24 timmar:
  • Interna eluttag: 1
  • Inre arbetsområde: 645 x 490 mm
  • Flödeshastighet: 7
  • Strömförbrukning: 67 W (0,3 A)
  • Nominell driftspänning: 120 eller 240 V (50/60 Hz)
  • Vikt (netto): 28,8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 515 x 690 x 535 mm
Flödeshastighet 25 m 3/h
Längd (metrisk) Interiör 645 mm
Bredd (metrisk) Interiör 490 mm