Läs mer
Eppendorf™ UVette™ Adaptrar
Produktkod. 10412691 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (applikation):
För 8,5 mm H ljusväg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10412691
Brand: Eppendorf™ 4099001009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Individuellt förpackad UVettes™ är DNA-, RNA- och proteinfria och är skyddade från repor och damm
Individuellt förpackad UVettes™ är DNA-, RNA- och proteinfria och är skyddade från repor och damm.
  • Engångskyvett för UV-ljusmätningar
  • Helt transparent plast för alla VIS-applikationer
  • UV och VIS transparent mellan 220nm till 1600nm
  • Lämplig för att mäta små volymer (≥ 50 μL)
  • Individuellt blisterförpackade för kontamineringsfria arbetsprocesser
  • Volymmarkeringar för 500 μL och 1 000μ L
  • Optimal fyllning garanteras av trattformad tubbas
  • Frostat grepp möjliggör märkning av kyvetten
  • Djupt liggande optiskt fönster förhindrar repor
  • Prover med normal koncentration kan mätas med den 10 mm optiska väglängden, för prover med högre koncentration, vrid helt enkelt UVette™ med 90 C °och använd den kortare 2 mm optiska väglängden
  • Kan användas som den är med BioPhotometer , och med alla andra spektrofotometrar med hjälp av en adapter
  • Adapteröppning: 1,5 mm x 1,5 mm (hxb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Adapter
För användning med (applikation) För 8,5 mm H ljusväg