Description
Använd denna kyvett för suverän renhet, bekvämlighet och precision för fotometrisk analys. Eppendorf™ Uvette™ Rutinpaket är engångsförpackningar och har en ljustransmission på 220 nm till 1 600 nm. Djupt liggande optiskt fönster förhindrar repor.
Den unika formen på UVette kombinerar två optiska ljusvägslängder för att erbjuda större flexibilitet. UVettes i rutinförpackningar är idealiska för rutintillämpningar. Dessa förpackningar möjliggör en säker förvaring av UVettes i en återförslutbar låda, samtidigt som den erbjuder bekväm åtkomst till varje kyvett för enkel fyllning.
UV-transparent plast, fri från fluorpolymerer och andra halogenerade kolväten
Två inbyggda optiska väglängder i en enda kyvett - vrid bara på UVette 90° att byta från 10 mm och 2 mm
UV-transparent plast, fri från fluorpolymerer och andra halogenerade kolväten
Två inbyggda optiska väglängder i en enda kyvett - vrid bara på UVette 90° att byta från 10 mm och 2 mm
Specifications
Specifications
| Typ | Kyvettpaket |
| Kapacitet (metrisk) | 50 till 2000μ L |
| Material | UV-transparent plast |
| Kvantitet | 200 pack |
| Banans längd | 2 mm eller 10 mm |
| Våglängdsområde | 220 till 1600 nm |
| För användning med (utrustning) | Biofotometer, spektrofotometer |