Läs mer
Eppendorf™ UVette™
Produktkod. 10412121 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kvantitet:
80 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10412121 80 st Paket med 80
1 options
Produktkod. 10412121 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030106300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    760.00 SEK / Paket med 80
    Save 80.00 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kyvetter för att mäta små volymer (≥ 50 μL). De Eppendorf™ UVette™ är en UV/Vis-kyvett för engångsbruk med en ljustransmission på 220 till 1 600 nm. UVettes erbjuder enastående renhet, bekvämlighet och precision för fotometrisk analys.
  • UV-transparent plast, fri från fluorpolymerer och andra halogenerade kolväten
  • Två inbyggda optiska väglängder i en enda kyvett: vrid bara på UVette 90° att byta från 10 mm och 2 mm
  • Volymmarkeringar för 500 och 1 000μ L
  • Individuellt förpackad och certifierad PCR ren och proteinfri kvalitet för känsliga (t.ex. RNA) och värdefulla prover
  • Djupt liggande optiskt fönster förhindrar repor
  • Avsmalnande kyvettbas för optimal fyllning, frostat grepp för märkning
  • Idealisk för användning i Eppendorf BioPhotometer och Eppendorf BioSpectrometer , adaptrar tillgängliga för användning med andra vanliga spektrofotometrar
  • Rutinpaket för bekväm åtkomst till varje UVette och säker förvaring i en återförslutbar låda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kyvett
Kapacitet (metrisk) 50 till 2000μ L
Material UV-transparent plast
Kvantitet 80 st
Banans längd 2 mm eller 10 mm
Våglängdsområde 220 till 1600 nm
För användning med (utrustning) Biofotometrar och spektrofotometrar