Beskrivning
Individuellt förpackad UVettes™ är DNA-, RNA- och proteinfria och är skyddade från repor och damm.
- Engångskyvett för UV-ljusmätningar
- Helt transparent plast för alla VIS-applikationer
- UV och VIS transparent mellan 220nm till 1600nm
- Lämplig för att mäta små volymer (≥ 50 μL)
- Individuellt blisterförpackade för kontamineringsfria arbetsprocesser
- Volymmarkeringar för 500 μL och 1 000μ L
- Optimal fyllning garanteras av trattformad tubbas
- Frostat grepp möjliggör märkning av kyvetten
- Djupt liggande optiskt fönster förhindrar repor
- Prover med normal koncentration kan mätas med den 10 mm optiska väglängden, för prover med högre koncentration, vrid helt enkelt UVette™ med 90 C °och använd den kortare 2 mm optiska väglängden
- Kan användas som den är med BioPhotometer , och med alla andra spektrofotometrar med hjälp av en adapter
- Adapteröppning: 1,5 mm x 1,5 mm (hxb)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Startset |
| Typ | UVette™ Startset |
| För användning med (applikation) | För mätningar inom UV/Vis-området med transparens från 220 nm till 1600 nm |