Läs mer
uvex 1 Dam S1 SRC Säkerhetssandaler
Produktkod. 15381323 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
11 cm
Storlek:
39
Produktkod. Bredd (metrisk) Storlek
15381323 11 cm 39
1 options
Produktkod. 15381323 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8560839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1447.33 SEK / Paket med 1
    Save 87.67 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Uvex 1 säkerhetssandaler ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Skor har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
  • Sandaler ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Ergonomiskt utformad yttersula gjord av dubbeldensitetspolyuretan för utmärkt halkskydd
  • Skyddsklass S1 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula, med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt hälen och framfoten
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Två kardborreband för individuell breddjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå, Rosa
Liner material Distansnät
Material Mikrovelour
Storlek 39
Sulmaterial Dual Density Polyuretan (PU)
Tåmaterial Sammansatt
Bredd (metrisk) 11 cm
Kön Kvinnors
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD skyddssko