Läs mer
uvex 1 Lady Safety Shoe S2
Produktkod. 15301363 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15301363 35
15311363 36
15321363 37
15331363 38
15341363 39
15351363 40
15361363 41
15371363 42
15381363 43
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15301363 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8562835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 SEK
    1503.91 SEK / Paket med 1
    Save 91.09 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Speciellt lätt och flexibel
  • 100 % metallfri uvex xenova™ tåhätta av den senaste generationen, kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga, icke-magnetisk
  • Tillverkad med en ny sista teknologi för extraordinär bärkomfort
  • Optimerad komfort tack vare uvex climazone teknologi
  • Andningsbar, hydrofob högteknologisk ovandel i mikrovelour
  • Optimal ventilation tack vare Distance Mesh fodermaterial
  • Lämplig för allergiker då gjorda av syntetiska material
  • Individuellt justerbar, elastisk spets med snabbkoppling
  • Nästan sömlös axelkonstruktion för att undvika tryckpunkter
  • Avtagbar komfortfotbädd, antistatisk, med fukttransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning
  • Mjuk vadderad krage och vadderad flik
  • Speciell dubbeldensitet polyuretan-sula med utmärkta dämpningsegenskaper och mycket bra halkbeständighet, fri från ämnen som stör färgens vätningsegenskaper som silikoner, mjukgörare etc.
  • Uppfyller ESD-kraven: Blödningsmotstånd< 35 megaohm
  • Certifierad med uvex medicin för individuella ortopediska innersulor och individuella yttersulmodifieringar såsom yttersulans höjder, inre eller yttre hälhöjningar, roll-off hjälpmedel och andra lösningar
  • Art.nr. 8562,8
  • Bredd 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ESD-certifierad, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Färg Grå, Rosa
    Design Skyddssko för damer
    Material Mikrovelour
    Storlek 35
    Tåmaterial Sammansatt
    Bredd (metrisk) 11 mm
    Kön Unisex
    Ankel stil Tränare
    Vattentät Nej
    Produkttyp ESD skyddssko