Specifications
| Färg | Grå, Rosa |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 43 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Bredd (metrisk) | 11 cm |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| EN ISO 20345 | S2 |
| Produkttyp | ESD skyddssko |