Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ESD-certifierad, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
| Färg | Svart, Grå |
| Design | Dagdrivare |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 45 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Bredd (metrisk) | 11 mm |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| Visa mer |