Läs mer
Uvex™ 1 Skyddssko
Produktkod. 15390793 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
44
45
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15390793 44
15300803 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15390793 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8511844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1447.33 SEK / Paket med 1
    Save 87.67 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Speciellt lätt och flexibel
  • 100% metallfri uvex xenova™ tåhätta av den senaste generationen, kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga, icke-magnetisk
  • Tillverkad med en ny sista teknologi för extraordinär bärkomfort
  • Optimerad komfort tack vare uvex climazone teknologi
  • Andningsbar, perforerad högteknologisk ovandel i mikromocka
  • Optimal ventilation tack vare Distance Mesh fodermaterial
  • Lämplig för allergiker då gjorda av syntetiska material
  • Individuellt justerbar, elastisk spets med snabbkoppling
  • Nästan sömlös axelkonstruktion för att undvika tryckpunkter
  • Avtagbar komfortfotbädd, antistatisk, med fukttransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning
  • Mjuk vadderad krage och vadderad flik
  • Speciell dubbeldensitet polyuretan-sula med utmärkta dämpningsegenskaper och mycket bra halkbeständighet, fri från ämnen som stör färgens vätningsegenskaper som silikoner, mjukgörare etc.
  • Uppfyller ESD-kraven: Blödningsmotstånd< 35 megaohm
  • Medialt och sidostöd för foten genom en specialdesignad sidoram för extra skydd mot böjning, stabilisering och styrning av foten och extra stötskydd
  • Certifierad med uvex medicin för individuella ortopediska innersulor och individuella yttersulmodifieringar såsom yttersulans höjder, inre eller yttre hälhöjningar, roll-off hjälpmedel och andra lösningar
  • Art.nr. 8511,8
  • Bredd 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ESD-certifierad, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Färg Svart, Grå
    Design Dagdrivare
    Material Mikrovelour
    Storlek 44
    Tåmaterial Sammansatt
    Bredd (metrisk) 11 mm
    Kön Unisex
    Ankel stil Tränare
    Vattentät Nej
    Produkttyp ESD skyddssko