Läs mer
Uvex™ 1 Skyddssko S2
Produktkod. 15301223 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Produktkod. 15301223
Brand: Uvex™ 8544848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Speciellt lätt och flexibel
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåhätta av den senaste generationen, kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga, icke-magnetisk
  • Tillverkad med en ny sista teknologi för extraordinär bärkomfort
  • Optimerad komfort tack vare uvex climazone teknologi
  • Andningsbar, hydrofob högteknologisk ovandel i mikrovelour
  • Optimal ventilation tack vare Distance Mesh fodermaterial
  • Lämplig för allergiker då gjorda av syntetiska material
  • Individuellt justerbar, elastisk spets med snabbkoppling
  • Nästan sömlös axelkonstruktion för att undvika tryckpunkter
  • Avtagbar komfortfotbädd, antistatisk, med fukttransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning
  • Mjuk vadderad krage och vadderad flik
  • Speciell dubbeldensitet polyuretan-sula med utmärkta dämpningsegenskaper och mycket bra halkbeständighet, fri från ämnen som stör färgens vätningsegenskaper som silikoner, mjukgörare etc.
  • Uppfyller ESD-kraven: Blödningsmotstånd< 35 megaohm
  • Certifierad med uvex medicin för individuella ortopediska innersulor och individuella yttersulmodifieringar såsom yttersulans höjder, inre eller yttre hälhöjningar, roll-off hjälpmedel och andra lösningar
  • Art.nr. 8544,8
  • Bredd 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ESD-certifierad, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Färg Svart
    Design Dagdrivare
    Material Mikrovelour
    Storlek 48
    Tåmaterial Sammansatt
    Bredd (metrisk) 11 mm
    Kön Unisex
    Ankel stil Tränare
    Vattentät Nej
    Produkttyp ESD skyddssko