Läs mer
Uvex™ 1 Skyddssko S2
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ESD-certifierad, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
| Färg | Svart |
| Design | Dagdrivare |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 39 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Bredd (metrisk) | 11 mm |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Nej |
| Visa mer |