Beskrivning
- Handskar ger nivå 3/C skärmotstånd, nötningsbeständighet och hög rivhållfasthet
- Högpresterande elastomer (HPE) beläggning på handflatan och fingrarna för förbättrade greppegenskaper
- Skumbeläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet
- Mycket flexibel med mycket god taktil känsla
- Uvex Climazone teknik minskar överdriven fukt och värme
- 3D Ergo-teknik för en säker passform
- Silikonfri enligt avtryckstestet
Specifikationer
Specifikationer
| Belagt område | Handflata och fingertoppar |
| Beläggningsmaterial | HPE |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A3 |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Polyamid, Glas, Bambu viskos |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 3X42C |
| Visa mer |