Läs mer
uvex C300 Foam Cut Protection Handskar
Produktkod. 15337092 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15337092 7
15347092 8
15357092 9
15317092 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15337092 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6054407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 SEK
    195.80 SEK / Paket med 1
    Save 12.20 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex C300 Foam-handskar sätter standarder för komfort, taktilitet och effektivitet samtidigt som de ger skärskydd på nivå 3/C. Högpresterande elastomerbeläggning på handflatan och fingertopparna förbättrar greppförmågan i torra eller lätt fuktiga applikationer.
  • Handskar ger nivå 3/C skärmotstånd, nötningsbeständighet och hög rivhållfasthet
  • Högpresterande elastomer (HPE) beläggning på handflatan och fingrarna för förbättrade greppegenskaper
  • Skumbeläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Mycket flexibel med mycket god taktil känsla
  • Uvex Climazone teknik minskar överdriven fukt och värme
  • 3D Ergo-teknik för en säker passform
  • Silikonfri enligt avtryckstestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Belagt område Handflata och fingertoppar
Beläggningsmaterial HPE
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Polyamid, Glas, Bambu viskos
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 3X42C
För användning med (applikation) Bilindustri, montering, underhåll, metallbearbetning, frakt/logistik, sortering, glashantering och plåtbearbetning
Handske manschettstil Sticka
Serie C300 Skum