Läs mer
uvex C500 Foam Cut Protection Handskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | HPE |
| Färg | Limegrön, Antracit |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A5 |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Polyamid |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 7 |
| Temperatur (metrisk) Max | 100 °C |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Visa mer |