Läs mer
uvex C500 Foam Cut Protection Handskar
Produktkod. 15327052 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15327052 9 -
17290421 6 1 par
15307052 7 -
15317052 8 -
15387042 10 -
15397042 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15327052 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6049409
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex C500-serien sätter standarder för skydd, komfort, flexibilitet, taktilitet och ekonomi. Denna högteknologiska säkerhetshandske kombinerar alla dessa egenskaper med den högsta nivån av skärskydd, nivå 5/C. De uvex C500-skum är särskilt lämpligt för torra eller lätt fuktiga arbetsförhållanden.
  • Bra grepp i torra till lätt fuktiga miljöer
  • Certifierad enligt EN 388:2016 (4 X 4 2 C) och EN 407 (X 1 XXXX)
  • Maximalt skärmotstånd (nivå 5/C), mycket hög nötningsbeständighet, mycket hög rivhållfasthet
  • Enastående bärkomfort pga uvex klimatzon
  • Skärskyddshandske med utmärkt bärkomfort
  • Handflata och fingertoppar med High-Performance Elastomer (HPE) och skumbeläggning med mjukt grepp
  • Mycket hög skärskyddsnivå med patenterat uvex Bambu TwinFlex™ teknologi
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 XXXX), 388 (4 5 4 2)
    Belagt område Fingertoppar och handflata
    Beskrivning Bambu TwinFlex™ , uvex™ 3D Ergo, och uvex™ climazone handklimathanteringsteknik
    Beläggningsmaterial HPE
    Färg Limegrön, Antracit
    Betyg för skärmotstånd ANSI A5
    Hand Ambidexter
    Latexfri Ja
    Material HPPE, Polyamid
    Produkttyp Skärtåliga handskar
    Storlek 9
    Temperatur (metrisk) Max 100 °C
    För användning med (applikation) Bilindustri, montering, frakt/logistik, konstruktion, bryggeri-/dryckerindustri, glas- eller pappersindustri, underhåll/service och metallbearbetningsindustri
    Modell C500 SKUM