Läs mer
uvex C500 Foam Cut Protection Handskar
Produktkod. 15397042 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15397042
Brand: uvex 6049411
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex C500-serien sätter standarder för skydd, komfort, flexibilitet, taktilitet och ekonomi. Denna högteknologiska säkerhetshandske kombinerar alla dessa egenskaper med den högsta nivån av skärskydd, nivå 5/C. De uvex C500-skum är särskilt lämpligt för torra eller lätt fuktiga arbetsförhållanden.
  • Bra grepp i torra till lätt fuktiga miljöer
  • Certifierad enligt EN 388:2016 (4 X 4 2 C) och EN 407 (X 1 XXXX)
  • Maximalt skärmotstånd (nivå 5/C), mycket hög nötningsbeständighet, mycket hög rivhållfasthet
  • Enastående bärkomfort pga uvex klimatzon
  • Skärskyddshandske med utmärkt bärkomfort
  • Handflata och fingertoppar med High-Performance Elastomer (HPE) och skumbeläggning med mjukt grepp
  • Mycket hög skärskyddsnivå med patenterat uvex Bambu TwinFlex™ teknologi
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 XXXX), 388 (4 5 4 2)
    Belagt område Fingertoppar och handflata
    Beskrivning Bambu TwinFlex™ , uvex™ 3D Ergo, och uvex™ climazone handklimathanteringsteknik
    Beläggningsmaterial HPE
    Färg Limegrön, Antracit
    Betyg för skärmotstånd ANSI A5
    Hand Ambidexter
    Latexfri Ja
    Material HPPE, Polyamid
    Produkttyp Skärtåliga handskar
    Storlek 11
    Temperatur (metrisk) Max 100 °C
    För användning med (applikation) Bilindustri, montering, frakt/logistik, konstruktion, bryggeri-/dryckerindustri, glas- eller pappersindustri, underhåll/service och metallbearbetningsindustri
    Modell C500 SKUM