Läs mer
Uvex™ C500 Wet Plus skärskyddshandske
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
9
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 XXXX) |
| Belagt område | Handryggen delvis belagd |
| Beläggningsmaterial | HPE |
| Färg | Limegrön, Antracit |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Polyamid |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 7 |
| För användning med (applikation) | Fordonsindustri, glasindustri, underhåll/service, metallbearbetningsindustri, monteringsarbete och transportindustri |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido