Läs mer
Uvex™ C500 Wet Plus skärskyddshandske
Produktkod. p-7160279 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15357052 7
15377052 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15357052 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 6049607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för våta områden och oljiga arbetsförhållanden.
  • Användningen av Bamboo TwinFlex® Tekniken säkerställer en hög nivå av skärmotstånd, en exceptionell nötningsbeständighet och en överlägsen bärkomfort
  • Det innovativa SoftGrip beläggning garanterar en utmärkt fingerfärdighet, flexibilitet och säkert grepp
  • De uvex C500 wet plus-modellen är certifierad enligt EN 407 för kontaktvärme upp till 100° C
  • Mycket högt skärskydd (snitt 5)
  • Silikonfri enligt avtryckstest
  • Certifierad enligt Öko-Tex Standard 100
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 XXXX)
    Belagt område Handryggen delvis belagd
    Beläggningsmaterial HPE
    Färg Limegrön, Antracit
    Hand Ambidexter
    Latexfri Ja
    Material HPPE, Polyamid
    Produkttyp Skärtåliga handskar
    Storlek 7
    För användning med (applikation) Fordonsindustri, glasindustri, underhåll/service, metallbearbetningsindustri, monteringsarbete och transportindustri
    Handske manschettstil Sticka
    Modell C500 WET PLUS