Läs mer
uvex Ansiktsskydd
Produktkod. 10700464 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Svart
Produktkod. Ram färg
10700464 Svart
1 options
Produktkod. 10700464 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9706514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.44 SEK
    552.93 SEK / Paket med 1
    Save 70.51 SEK
    11% Av
I lager
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Genomskinlig
Produkttyp Ansiktsskydd
Ram färg Svart
Antal per förpackning 1 st.
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV380