Läs mer
Uvex™ Ansiktsskydd 9705
Produktkod. 15316162 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek: 412 mm
Produktkod.
15316162 Storlek: 412 mm
1 options
Produktkod. 15316162 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9705014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 SEK
    417.53 SEK / Paket med 1
    Save 40.47 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obelagd ansiktsmask med pannband
  • CA
  • Obelagd
  • Klart
  • Pannband
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Linsbeläggning Obelagd
    Linsfärg Genomskinlig
    Produkttyp Ansiktsskydd
    Inkluderar Pannband
    Storlek 412 mm
    Material Polykarbonat
    Disponibel Återanvändbar
    Linsmaterial Polykarbonat
    Rammaterial Plast
    UV-skydd UV380