Läs mer
uvex i-3 Skyddsglasögon
Produktkod. 15376062 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Antracitblå
Svart, ljusgrå
Linsfärg:
Grå
Klart
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg Linsfärg
15376062 Svart, ljusgrå Grå
12395793 Antracitblå Klart
15366062 Svart, ljusgrå Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15376062 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9190281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 SEK
    212.67 SEK / Paket med 1
    Save 12.33 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Innovativa metallfria skyddsglasögon, designade för att passa ansiktet perfekt
  • En ny dimension inom skyddsglasögon - dessa innovativa metallfria skyddsglasögon är designade för att passa ansiktet perfekt
  • Ergonomiskt utformad Softflex bryggdel, mjuka och variabla näsöglor glider inte och sitter bekvämt på näsan, Softflex öronstycken, variabel sidoarm
  • Vinkel, justerbar sidoarmsflexzon
  • Beläggning uvex supravisionsexcellens
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 170
    Linstyp Uvex™ supravisionsexcellens
    Linsbeläggning Anti-dimma
    Beskrivning Sköldglasögon
    Linsfärg Grå
    Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
    Ram färg Svart, ljusgrå
    Material Polykarbonat
    Disponibel Återanvändbar
    Linsmaterial Polykarbonat
    Rammaterial Plast
    UV-skydd UV400
    Ramtyp Standard