Beskrivning
- Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
- Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
- Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
- Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
- Available in a wide variety of color options
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 397:2012 |
| Konstruktion | Polyethylene with vents |
| Färg | Blue |
| Modell | Pheos B-WR |
| Ventilerad | Ventilated |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?