Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 170 |
| Linstyp | Uvex™ supravisionsexcellens |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig, Anti-dimma |
| Beskrivning | Sköldglasögon |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Grönt, grått |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |