Läs mer
Uvex™ Pheos glasögon
Produktkod. 15396072 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Cool grå
Grönt, grått
Gul, Svart
Svart, grå
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg
15396072 Svart, grå
15366072 Cool grå
15376072 Grönt, grått
15326082 Gul, Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15396072 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9192280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 SEK
    149.75 SEK / Paket med 1
    Save 6.25 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mer än bara ett vanligt skådespel - det moderna modeutseendet gör det till en välkommen följeslagare i vardagsarbetet
  • Perfekt allroundskydd, stort synfält genom duo sfärisk lins, enastående ventilation tack vare integrerad uvex climazone tempel koncept
  • Beläggning uvex supravisionsexcellens
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 170
    Linstyp Uvex™ supravisionsexcellens
    Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
    Beskrivning Sköldglasögon
    Linsfärg Klart
    Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
    Ram färg Svart, grå
    Material Polykarbonat
    Disponibel Återanvändbar
    Linsmaterial Polykarbonat
    Rammaterial Plast
    UV-skydd UV400
    Ramtyp Standard