Läs mer
uvex Uvex™ Säkerhetsglasögon i plast F
Produktkod. 10063770 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ram färg Förpackningsstorlek
10063770 Klart Varje
1 options
Produktkod. 10063770 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9161005
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt och bekväm även när den bärs under långa perioder
  • Justeringar av skallängd för bästa individuella passform
  • Tätt passform och stor lins för obegränsat synfält passar över de flesta receptbelagda glasögon
  • Sidoskydd ger ökat ansiktsskydd
  • Indirekt ventilation inbyggd i sidoarmsdesignen
  • Uvex duo-flex dämpade skalmar för ökad bärkomfort Klar lins Optidur NC-beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning UV-behandlad
Linsfärg Klart
Produkttyp Säkerhetsglas F av plast
Ram färg Klart
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd Ja
Ramtyp Standard