Läs mer
uvex Profapren CF33 kemiska skyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Silikonfria skyddshandskar med utmärkta egenskaper för skydd mot kemiska och mekaniska risker
- Bra kombination av flexibilitet och styrka
- Beständig mot många kemikalier och lösningsmedel
- EN 388:2016 (3131X)
- SV ISO 374-1: 2016 / Typ A (AKLMNO)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (AKLMNO) |
| Beläggningsmaterial | Polykloropren |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga handskar |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| För användning med (applikation) | Kemisk industri, målning/beläggning, metallarbete (städning) |
| Modell | CF33 |
| Visa mer |