Läs mer
uvex Profapren CF33 kemiska skyddshandskar
Produktkod. 15336922 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15336922 7
15346922 8
15356922 9
15316922 10
15326922 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15336922 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6011901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.75 SEK
    62.53 SEK / Paket med 1
    Save 2.22 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa skyddshandskar av kloropren utan stöd för skydd mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Silikonfria skyddshandskar med utmärkta egenskaper för skydd mot kemiska och mekaniska risker
  • Bra kombination av flexibilitet och styrka
  • Beständig mot många kemikalier och lösningsmedel
  • EN 388:2016 (3131X)
  • SV ISO 374-1: 2016 / Typ A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (AKLMNO)
    Beläggningsmaterial Polykloropren
    Färg Blått
    Latexfri Ja
    Material Bomull
    Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
    Storlek 7
    Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
    För användning med (applikation) Kemisk industri, målning/beläggning, metallarbete (städning)
    Modell CF33
    Typ av palm Nappade
    Längd (metrisk) 33 cm
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.