Läs mer
uvex Profapren CF33 kemiska skyddshandskar
Produktkod. 15356922 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15356922 9
15336922 7
15346922 8
15316922 10
15326922 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15356922 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6011903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85 SEK
    62.53 SEK / Paket med 1
    Save 3.32 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högkvalitativa skyddshandskar av kloropren utan stöd för skydd mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Silikonfria skyddshandskar med utmärkta egenskaper för skydd mot kemiska och mekaniska risker
  • Bra kombination av flexibilitet och styrka
  • Beständig mot många kemikalier och lösningsmedel
  • EN 388:2016 (3131X)
  • SV ISO 374-1: 2016 / Typ A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (AKLMNO)
    Beläggningsmaterial Polykloropren
    Färg Blått
    Latexfri Ja
    Material Bomull
    Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
    Storlek 9
    Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
    För användning med (applikation) Kemisk industri, målning/beläggning, metallarbete (städning)
    Modell CF33
    Typ av palm Nappade
    Längd (metrisk) 33 cm