Läs mer
uvex Skyddsglasögon I-vo 9160
Produktkod. 10345772 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Blå, grå
Blå, Orange
Svart, Grå
Linsfärg:
Brun
Grå
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg Linsfärg unitSize
10345772 Svart, Grå Grå -
11249869 Blå, Orange Brun Varje
10031072 Svart, Grå Klart -
10777914 Blå, grå Klart -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10345772 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9160076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 SEK
    198.75 SEK / Paket med 1
    Save 8.25 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skådespel i omslutande stil med utmärkt synfält
  • Skådespel i omslutande stil med utmärkt synfält
  • Raka sidoarmar greppar sidan av huvudet inte bakom öronen. Ger ett säkert bekvämt, halkfritt slitage
  • Kombinerar hårda/mjuka komponenter - ökad komfort runt känsliga näsa, bryn och öronområden
  • Helt justerbara sidoarmar gör det möjligt för bäraren att uppnå individuell passform för bättre skydd och komfort
  • 100% UV-skydd och metallfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Grå
Produkttyp Skyddsglasögon I-vo 9160
Ram färg Svart, Grå
Antal per förpackning 1 st.
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard