Beskrivning
- Omsluttande spektakel med utmärkt synfält
- Raka sidoarmar greppar sidan av huvudet, inte bakom öronen. Ger ett säkert, bekvämt och halkfritt drag
- Kombinerar hårda/mjuka komponenter – ökad komfort runt känsliga näs-, ögonbryns- och öronområden
- Fullt justerbara sidoarmar gör det möjligt för bäraren att uppnå individuell passform för bättre skydd och komfort
- 100 % UV-skydd och metallfri
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Brun |
| Produkttyp | Skyddsglasögon I-vo 9160 |
| Ram färg | Blå, Orange |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |
| Visa mer |