Läs mer
Uvex™ silv-Air 2210 Respirator FFP2
Handla allt Uvex Produkter
:
White, with valve
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149, Meets the requirements against high levels of dust (D-marking, dolomite dust test, Protection level FFP2 |
| Färg | White |
| Filtertyp | Classic cup style FFP2 |
| Produkttyp | Particulate filtering form mask with exhalation valve |
| Med utandningsventil | Yes |
| Kvantitet | 15/Pk. |
| Motståndskraftig mot | Pollutants up to 10 times the limit |
| Med Faceseal | Yes |