Läs mer
Uvex™ silv-Air Respirator FFP3
Handla allt Uvex Produkter
:
Silver/Anthracite with valve and carbon
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149, meets both the requirements for reusability (R) and the requirement for high dust exposure (D-marking, dolomite dust test), FFP3 protection level |
| Färg | Gray |
| Filtertyp | Activated carbon filter |
| Produkttyp | Particulate filtering form mask with exhalation valve |
| Med utandningsventil | Yes |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Motståndskraftig mot | Pollutants up to 30 times the limit and odors, gases and vapors below limit |