Läs mer
uvex Skyddsglasögon Sportstil
Produktkod. 12364729 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Produkttyp:
Glasögon i sportstil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12364729 Glasögon i sportstil Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12364729 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9160520
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Har justerbar skallängd
Innovativ styling och design, med justerbar skallängd och linslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Genomskinlig
Produkttyp Glasögon i sportstil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard