Läs mer
uvex Super Over-the-Glass skyddsglasögon
Produktkod. 10405120 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ram färg Förpackningsstorlek
10405120 Blått Varje
1 options
Produktkod. 10405120 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9169260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.79 SEK
    185.24 SEK / Paket med 1
    Save 2.55 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Unik bågdesign som passar bekvämt över de flesta receptbelagda glasögon
  • Lågkostnadsalternativ till skyddsglasögon
  • Uvex permanent linsbeläggningsteknik: anti-fog beläggning på insidan av linsen, reptålig på utsidan
  • Sidoarmarna går från hårt till mjukt material, greppar försiktigt sidan av huvudet för en säker passform
  • Högupplöst lins för förbättrad optisk klarhet, speciellt för att bära två par specifikationer
  • 100% UV-skydd
  • Klar lins– lämplig för de flesta ljusmiljöer
  • Klar/UV 2-1,2
  • Uvex supravision NC
  • Blått
  • EN 166 1F KN CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1 F KN CE
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Super OTG Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Ljusmiljöer
Ram färg Blått
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd Ja
Ramtyp Standard