Läs mer
Uvex™ Unilite Thermo Säkerhetshandskar
Produktkod. 15317142 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15317142 8
15387132 10
15327142 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15317142 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 6059308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 SEK
    95.33 SEK / Paket med 1
    Save 55.67 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust handskydd för kalla arbetsförhållanden
  • Trots sin extremt robusta beläggning är den uvex Unilite thermo håller sig varm och flexibel även i extrem kyla
  • Materialsammansättningen i två lager av akryl och ny ull säkerställer ett behagligt handklimat och god bärkomfort hela tiden
  • Polymerbeläggning på handflata och fingertoppar som är flexibel vid låga temperaturer
  • Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
  • Mycket bra värmeisolering i direktkontakt med kalla föremål
  • Bra taktil känsla, bra passform, mycket flexibel och bra bärkomfort
  • Certifierad enligt EN 388:2016 (3 1 3 1 X) och EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Belagt område Handflata och fingertoppar
    Beläggningsmaterial Polymer
    Färg Svart
    Exteriör finish Jämna
    Hand Ambidexter
    Material Elastan
    Produkttyp Kyltåliga handskar
    Storlek 8
    För användning med (applikation) Arbeta vid låga temperaturer, kyllager och truckkörning
    Handske manschettstil Sticka
    Liner material Akryl/ ny ull